Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Code produit 12069857
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,625 in
Hauteur (impériale):
0,6 in
Quantité:
3000/Bte
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Quantité Matériau unitSize
12069857 1,625 in 0,6 in 3000/Bte Polyester 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12069857 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en tissu en nylon pour imprimantes à transfert thermique
  • Fabriquées en polyester StainerBondz™, très résistant aux produits chimiques
  • Le matériau B-481 associé au ruban de la série R6410 conserve sa résistance lorsqu’il est exposé au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
  • L’impression ne s’efface pas, l’étiquette ne se déforme pas et aucune décoloration n’est à craindre, ce qui garantit la lisibilité des codes-barres
  • Adhésif acrylique permanent
  • L’étiquette conserve son adhérence à la lame
Spécification
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Affichage Envoi
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) BBP™ 81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus Imprimantes à transfert thermique T300
Étiquettes par rangée 1
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 19,05 mm
Dimensions (L x l) 0,6 x 1,625 in
Longueur (impériale) 0,6 in
Largeur (impériale) 1,625 in
Largeur (métrique) 15,24 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 15,24 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm