Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Étiquettes blanches à finition mate, adaptées à l'identification en laboratoire et à l'étiquetage des flacons.
- Discret.
- Recommandé pour une utilisation avec Brady Ruban pour imprimante à transfert thermique série 4900.
- Compatible avec les couleurs Brady séries 6200, 6000, 4300 et 4500.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | UL, CSA C22.2 n°0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815 |
| Description | Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Nylon Tissu |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |