Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en tissu en vinyle pour imprimante à transfert thermique
Code produit 15344770 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in)
À utiliser avec (équipement):
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
Imprimantes à noyau de 25 mm BBP11, BBP12 et THT
Quantité:
10 000/Bte
1500/Bte
1 500/paquet
3000/Bte
3 000/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
1500 pièces
3000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
15344770 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus 3000/Bte 1 rouleau
11562985 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus 10 000/Bte 1 ROLL
30041437 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in) Imprimantes à noyau de 25 mm BBP11, BBP12 et THT 3 000/paquet 3000 pièces
30041468 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in) Imprimantes à noyau de 25 mm BBP11, BBP12 et THT 3 000/paquet 3000 pièces
13069302 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus 3000/Bte 1 rouleau
30041404 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in) Imprimantes à noyau de 25 mm BBP11, BBP12 et THT 1 500/paquet 1500 pièces
15287206 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus 3000/Bte 1 rouleau
13079302 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus 3000/Bte 1 rouleau
15379360 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in) Imprimantes à noyau de 25 mm BBP11, BBP12 et THT 1500/Bte 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15344770 Fornitore Brady™ N. del fornitore 116413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.56€
    701.33€ / 1 rouleaux
    Économisez 34.23€
    4% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour le codage par code-barres et l’identification générale, ainsi que pour la réidentification de cassettes de tissus
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Finition semi-brillant
Specifica
Certifications/Conformité UL, RoHS 2002/95/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Repositionnable
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Format Étiquette
Matériau Tissu en vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le codage par code-barres, l’identification de composants, l’identification d’équipements, l’identification à usage général, le marquage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Imprimantes à noyau THT 76 mm de la série IP de plus
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 2 ans
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +175 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Résistance à la traction 55 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (L x l) 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in)
Longueur (impériale) 2 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 55.88 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,08 cm
Alternate Part Number THT-17-498-3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.