Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Code produit 11532935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11532935 Blanc 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11532935 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062358
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble d’étiquettes à transfert thermique pour bouchons de tubes et de flacons est constitué d’étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes, qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
  • Température de service de -40 à 193 °F (-40 à 90 °C)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Homologué UL, accepté CSA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815)
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Nylon Tissu
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Congélateur ; Azote liquide ; Autoclave
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-126-499-3
Nb par paquet 3000 jeux / rouleau
Quantité 3 000/rouleau
Forme Rectangle avec coins arrondis
Dimensions 22,86 mm (L) x 12,70 mm (H) x 12,70 mm (Diamètre)
Taille (impériale) du panneau 0,5 in H x 0,9 in L x 0,5 in Diam.
Taille (métrique) du panneau 12,70 mm (H) x 22,86 mm (L) x 12,70 mm (diamètre)
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 15,24 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 0,9 in
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12,70 mm
Alternate Part Number THT-126-499-3