Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Code produit 11864145
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,9 in
1 in
Hauteur (impériale):
0,375 in
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) unitSize
11864145 0,5 in 0,75 in 1 ROLL
11522935 0,9 in 0,5 in 1 rouleau
10612434 1 in 0,375 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11864145 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030542
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes à transfert thermique pour flacons, centrifugeuses ou tubes Eppendorf™ sont constituées de tissu en nylon et de polyester laminé imprimables pour les imprimantes à transfert thermique.
  • Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE.
  • Le tissu en nylon enduit de polyamide blanc mat (B-499) est doté d'un adhésif acrylique permanent et supporte des températures de service de -40 à 193 °C.°F (-40 à 90 °C) et recommandé pour une utilisation en intérieur.
  • Le polyester auto-laminant (B-461) possède un adhésif acrylique permanent, une bonne résistance aux bavures d'impression, une résistance aux solvants et des performances à haute/basse température.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL/Pass 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Côtés imprimables Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, identification de panneaux, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Répétition horizontale (métrique) 15,24 mm
Comprend Rouleau de 10 000 étiquettes
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-68-499-10
Nb par paquet 10 000 étiquettes par rouleau
Quantité 10 000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 0.75 x 0.5 in. (L x W)
Taille (impériale) du panneau 0,75 in H x 0,5 in L
Taille (métrique) du panneau 19.05 mm H x 12.70 mm W
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 21,59 mm
Dimensions (L x l) 0,75 po x 0,5 po (H x l)
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Alternate Part Number THT-68-499-10