Learn More
Brady™ Étiquettes auto-laminantes en polyester cryogénique
Code produit 11801012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,2 in
2,62 in
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,6 in
1 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) unitSize
11801012 2,2 in 0,5 in 1 ROLL
10323060 2,62 in 0,6 in 1 rouleau
10031942 2,62 in 1 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11801012 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062359
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes auto-laminantes en polyester cryogénique pour flacons de 1 à 8 mL.
  • Spécialisé : Un film de protection transparent protège les textes et les codes-barres sur les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames, de l'azote liquide aux autoclaves.
  • Durables : les étiquettes résistent aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes de -320 à 266 °F (-196 à 130 °C).
  • Adhésif : Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur des surfaces lisses comme le verre, l'acier inoxydable et le cuivre.
  • Certifications : Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (Réussie 2015/863).
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Translucide, Blanc
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, Eppendorf Tube, Identification de laboratoire, Tube PCR, Tube, Flacon
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Comprend Rouleau de 3000 étiquettes
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) 196 °C
Modèle THT-127-461-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Dimensions (impériale) 0,5 x 2,2 in (L x l)
Taille (impériale) du panneau 0,5 in H x 2,2 in L
Taille (métrique) du panneau 12.70 mm H x 55.88 mm W
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Dimensions (L x l) 2,2 x 0,75 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 2,2 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 0,75 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12,70 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 55,88 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19,05 mm
Alternate Part Number THT-127-461-3