Learn More
Brady™ Étiquettes rondes pour transfert thermique sur bouchon de flacon
Code produit 10179572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
Diamètre (métrique):
0,952 cm
1,27 cm
Conditionnement:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Diamètre (métrique) unitSize
10179572 0,5 in 1,27 cm 1 ROLL
11800725 0,375 in 0,952 cm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10179572 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062376
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes rondes pour transfert thermique sur bouchon de flacon sont des étiquettes en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
  • Température de service de -40 à 193 °F (-40 à 90 °C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Nylon Tissu
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, bouchon de flacon
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 15,24 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) 90°C
Modèle THT-144-499-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rond
Dimensions 12,70 mm (Diamètre)
Taille (impériale) du panneau 0,5 in de diamètre
Taille (métrique) du panneau 12,70 mm de diamètre
Plage de températures (impériale) 194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Dimensions (L x l) 12.7 x 12.7 mm
Dimensions (L x l x H) 0,5 po de diamètre
Longueur (impériale) 0,5 in
Longueur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 48.26 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Alternate Part Number THT-144-499-3