Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Code produit 10303652
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Translucide
Jaune, Translucide
Quantité:
100/rouleau
250/Bte
500/Bte
Hauteur (métrique):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Largeur (métrique):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
10303652 Blanc, Translucide 500/Bte 12,7 mm 12,70 mm 1 ROLL
10445832 Blanc, Translucide 100/rouleau 12,7 mm 25,40 mm 1 ROLL
10049691 Blanc, Translucide 250/Bte 15,24 mm 15,24 mm 1 ROLL
10375502 Jaune, Translucide 100/rouleau 66,675 mm 25,40 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10303652 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 062255
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
  • Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
  • Les étiquettes en polyester laminées ou enveloppantes spéciales protègent les impressions contre les rayures, les températures extrêmes, les produits chimiques et les solvants, notamment : xylène, IPA, éthanol et DMSO
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –94 à 248°F
Plage de températures (métrique) –70°C à +120°C
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 48,89 mm
Largeur (impériale) 1,8 in
Largeur (métrique) 12,70 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm