Learn More
Brady™ Marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™
Code produit 11791246 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Longueur (impériale):
5 in
8 in
10 in
Longueur (métrique):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 PK
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (impériale) Longueur (métrique) Largeur (impériale) Conditionnement
11791246 Blanc 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11701246 Bleu 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11711246 Jaune 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11721246 Noir 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11781236 Rouge 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11791236 Vert 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11751246 Vert 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11741246 Rouge 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11731246 Blanc 5 in 12,7 cm 2 in 1 PK
11771246 Jaune 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11781246 Noir 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11701256 Rouge 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
11761246 Bleu 8 in 20,32 cm 3 in 1 PK
11711256 Vert 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
11721256 Bleu 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
11751256 Blanc 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
11731256 Jaune 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
11741256 Noir 10 in 25,4 cm 4 in 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11791246 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.55€
    41.91€ / Pack de 1
    Économisez 7.64€
    15% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif ultra-agressif et qui résistent au passage de chariots élévateurs.
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des coins des cellules de travail et des lieux de stockage
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 20 pièces/paquet
Quantité 20/Bte
Forme Croix
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (L x l) 203.20 x 76.2 mm
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,32 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 203,20 mm
Alternate Part Number TS-76.20-514-CEN-WT-20