Learn More
Brady™ Marques de division pour marquage au sol ToughStripe™
Code produit 11791206 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Longueur (impériale):
5 in
8 in
10 in
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 PK
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
11791206 Vert 5 in 2 in 1 PK
11781206 Rouge 5 in 2 in 1 PK
11711216 Jaune 5 in 2 in 1 PK
11721216 Noir 5 in 2 in 1 PK
11701216 Bleu 5 in 2 in 1 PK
11731216 Blanc 5 in 2 in 1 PK
11701226 Rouge 8 in 3 in 1 PK
11721226 Bleu 8 in 3 in 1 PK
11711226 Vert 8 in 3 in 1 PK
11731226 Jaune 8 in 3 in 1 PK
11741226 Noir 8 in 3 in 1 PK
11751226 Blanc 8 in 3 in 1 PK
11721236 Rouge 10 in 4 in 1 PK
11731236 Vert 10 in 4 in 1 PK
11751236 Jaune 10 in 4 in 1 PK
11741236 Bleu 10 in 4 in 1 PK
11771236 Blanc 10 in 4 in 1 PK
11761236 Noir 10 in 4 in 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11791206 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.75€
    27.66€ / Pack de 1
    Économisez 5.09€
    15% de réduction
En stock
Rouleau en T résistant, parfait pour le marquage de zones de stockage de plateformes et palettes, ainsi que d’autres zones désignées.
Durabilité
  • Résiste à la circulation des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
  • Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
Retrait facile
  • Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
Haute visibilité
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
  • Disponible en plusieurs couleurs très visibles
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Vert
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le marquage au sol des angles, allées, passages, lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Température min. de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 20 pièces/paquet
Quantité 20/Bte
Forme En forme de T
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (L x l) 127 x 127 mm
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 127.00 mm
Alternate Part Number TS-50.80-514-DIV-GN-20