Learn More
Brady™ Marquage au sol à points en polyester ToughStripe™
Description
Fabriquées à partir d’un adhésif agressif en polyester résistant, ces pastilles résistent au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
Retrait facile
- Ne se déchire pas en morceaux, ne s’écaille pas lors du retrait : se détache en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Diamètre : 8,89 cm (3,5 in)
- Matière : Polyester ToughStripe
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Rouge |
| Finition | Haute brillance |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Aucun |
| Afficher plus |