Learn More
Brady™ Marquage au sol à points en polyester ToughStripe™
Code produit 11777314 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
1 ROLL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11777314 Blanc 1 PK
11727314 Rouge 1 PK
11737314 Vert 1 ROLL
11747314 Bleu 1 ROLL
11767314 Noir 1 ROLL
11757314 Jaune 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11777314 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    225.63€ / Pack de 1
    Économisez 41.37€
    15% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Appliquez simplement ces repères ronds résistants une seule fois et le tour est joué
Fabriquées à partir d’un adhésif agressif en polyester résistant, ces pastilles résistent au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
Retrait facile
  • Ne se déchire pas en morceaux, ne s’écaille pas lors du retrait : se détache en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
Haute visibilité
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
Caractéristiques
  • Diamètre : 8,89 cm (3,5 in)
  • Matière : Polyester ToughStripe
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Haute brillance
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Durée de vie 2 ans
Température min. de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 400 étiquettes/paquet
Quantité 350/Bte
Forme Rond
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (L x l) 88.9 x 88.9 mm
Longueur (impériale) 3,5 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88.9 mm
Diamètre (impériale) 3,5 in
Diamètre (métrique) 8,89 cm
Alternate Part Number TS-DIA89-514-WT-RL