Learn More
Brady™ Empreinte pour marquage au sol en polyester ToughStripe™
Code produit 11771196 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11771196 Blanc 1 PK
11721196 Rouge 1 PK
11741196 Bleu 1 PK
11731196 Vert 1 PK
11761196 Noir 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11771196 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85€
    35.40€ / Pack de 1
    Économisez 6.45€
    15% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Orientez visuellement la circulation grâce à ces autocollants en forme d’empreintes de pas
Conçus pour être facilement appliqués à la main, ces autocollants sont fabriqués en matériau résistant et résilient capable de supporter le passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
  • Sa conception ultra plate minimise les déchirures et les rayures provoquées par les longerons, les transpalettes, etc.
  • Fabriqué en polyester robuste avec un adhésif agressif
  • Ne se déchire pas en morceaux, ne s’écaille pas lors du retrait : se détache en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
  • Dimensions : 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 in)
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Haute brillance
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour orienter visuellement la circulation dans l’ensemble de votre établissement
Brillant 115 unités Gardner
Durée de vie 2 ans
Température min. de fonctionnement (métrique) -18 °C
Nb par paquet 5 paires/paquet
Quantité 10/Bte
Forme Pied
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (L x l) 254.00 x 88.9 mm
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88,90 mm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-514-PIED-POIDS-10