Learn More
Brady™ Flèches de sol pré-espacées ToughStripe™
Code produit 11747084 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Texte affiché:
Flèche
Flèche pré-espacée
Conditionnement:
1 PK
1 ROLL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Texte affiché Conditionnement
11747084 Blanc Flèche 1 PK
11761276 Vert Flèche pré-espacée 1 ROLL
11771276 Bleu Flèche pré-espacée 1 ROLL
11791276 Noir Flèche pré-espacée 1 ROLL
11701286 Blanc Flèche pré-espacée 1 ROLL
11751276 Rouge Flèche pré-espacée 1 ROLL
11781276 Jaune Flèche pré-espacée 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11747084 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    145.18€ / Pack de 1
    Économisez 5.82€
    3% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les flèches de sol pré-espacées ToughStripe™ sont fabriquées en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
  • Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Finition Haute brillance
Matériau Polyester
Quantité 100/Bte
Type d’adhésif Caoutchouc permanent
Description Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus)
Type de montage Auto-adhésif
À utiliser avec (application) Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
Hauteur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 127 mm
Température max. (impériale) 130°F
Température (impériale) min. 0°F
Épaisseur 2 mil
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 50,8 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Flèche
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Langues English
Dimensions (L x l) 50,80 x 127 mm
Texte affiché Flèche
Type de produit Flèches au sol