Learn More
Brady™ ToughStripe™Zone de rayonnement avec pictogramme de signalisation au sol
Shop All Brady ProductsDescription
- Les panneaux de sol ToughStripe sont dotés d'un rouleau de marquage au sol résistant avec un adhésif haute performance
- Message du panneau : ZONE DE RADIATION (avec pictogramme et surfaces antidérapantes)
- Noir et magenta sur jaune
- Taille : 35,56 × 45,72 cm (H x l) (14 × 18 po) (H x l)
- Polyester B-534 — surface imprimée en polyester à pellicule de polyester transparent, avec surfaces antidérapantes et adhésif à base de caoutchouc
- Les couleurs vives et le texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
- Conçus pour résister à des environnements industriels difficiles
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Répond aux exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910.22 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches |
| Alternate Part Number | B534 14X18 NOIR, MAG/JAUNE ATTENTION ZONE RADIOACTIVE |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Type de montage | Self-adhesive |
| À utiliser avec (application) | Convient pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage, indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence et appliquer les besoins en matière d’équipement de protection |
| Hauteur (impériale) | 14 po |
| Show More |