Learn More
Brady™ ToughStripe™Avertissement : Circulation de chariots élévateurs avec panneau de sécurité au sol à pictogrammes
Code produit 11756365 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11756365 Polyester 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756365 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.26€ / 1 pièces
    Économisez 4.74€
    4% de réduction
En stock
Utilisez ces panneaux dans les lieux importants pour rappeler aux conducteurs de chariots élévateurs et aux autres employés d'entrepôt de s’arrêter ou de prendre des voies établies afin d'éviter les risques ou les accidents potentiels.
  • Les panneaux de sol ToughStripe sont dotés d'un rouleau de marquage au sol résistant avec un adhésif haute performance
  • Message du panneau : ATTENTION CIRCULATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS (avec pictogramme et surfaces antidérapantes)
  • Noir sur jaune
  • Diamètre : 43,18 cm (17 po)
  • Polyester B-534 — surface en polyester imprimé à pellicule de polyester transparent, avec surfaces antidérapantes et adhésif à base de caoutchouc
  • Les couleurs vives et le texte en gras offrent une grande visibilité aux messages critiques
  • Conçus pour résister à des environnements industriels difficiles
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number B534FS 17 in CIRCULATION DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS NOIRS/JAUNES
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Caoutchouc permanent
Description ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés
Diamètre (impériale) 17 po
Diamètre (métrique) 431,80 mm
Type de montage Self-adhesive
À utiliser avec (application) Pour communiquer des messages de sécurité et d’avertissement importants aux employés
Température max. (impériale) 130°F
Température (impériale) min. 0°F
Épaisseur 0,01 in
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Langues Anglais
Texte affiché Attention : Circulation de chariots élévateurs
Type de produit Panneau de marquage au sol
Couleur Noir sur jaune