Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimantes BBP31 et BBP33
Click to view available options
Couleur:
Marron
Or
Violet
Dimensions (métrique):
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
30,4 m x 1,27 cm
Dimensions (impériale):
0,5 po x 100 pi
100 ft x 1,125 po
100 ft x 2,25 po
100 ft x 4 po
Conditionnement:
1 BX
Description
- Durable et faible rétrécissement grâce à un adhésif acrylique permanent peut être appliqué à température froide
- S’adapte aux surfaces irrégulières, incurvées, brutes et très texturées
- Utilisé sur des blocs de parpaing peints, du bois inégal, des plastiques texturés, des tuyaux en papier, des surfaces revêtues de poudre
- Adhère aux produits à faible consommation d’énergie (tuyauterie en PVC, étuis d’équipement moulé par soufflage, plastiques ABS, plastiques recyclés)
- Séries de rubans recommandées : Série R-10000
- Température de service : -40° à 180°F°
- Température pour l’application : 0° à 180°F°
- Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5609:1986 Section 2 et section 3 |
| Description | Rouleau en vinyle intérieur / extérieur pour imprimantes BBP3x |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Marron |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle (B-595) |
| Type de produit | Rouleau en vinyle intérieur / extérieur |
| À utiliser avec (application) | Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |