Learn More
Brady™ BradyGrip™ Étiquettes à crochet imprimables
Code produit 30058094 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,86 m x 25,40 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30058094 22,86 m x 25,40 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058094 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176590
Expédition estimée: 07-01-2027
Combinez la puissance de l'étiquetage couleur à la demande et la flexibilité de VELCRO™ matériel permettant une identification inégalée des fils et câbles utilisant BradyGrip™ Étiquettes à crochet imprimables.
  • Ce matériau exclusif imprimé et prêt à poser, créé à partir d'un Brady et VELCRO™ partenariat de marque
  • Veillez à bien identifier les fils et les câbles pour faciliter les installations, le dépannage et les réparations.
  • Utilisez la couleur pour ajouter des repères visuels clairs lors de la localisation des faisceaux de fils et de câbles.
  • Il vous suffit d'imprimer votre étiquette unique, puis de l'appliquer sur votre VELCRO™ Marque ONE-WRAP™ Rouler
  • Intégré LabelSense™ Cette technologie permet la communication entre la cartouche et l'imprimante pour des changements rapides, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle transparente.
  • Pour une utilisation avec le BradyJet™ Imprimante d'étiquettes couleur J7300
  • Des cartouches d'encre sont nécessaires pour imprimer ce document ; utilisez les références P-CMY-1 et PK-1.
  • VELCRO™ Marque ONE-WRAP™ Produit non inclus dans l'achat. VELCRO™ et ONE-WRAP™ sont des marques déposées de Velcro IP Holdings LLC . Utilisé avec autorisation
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Description BradyGrip Etiquetas de gancho para imprimir con gancho de la marca VELCRO para BradyJet Impresora de etiquetas a color J7300
Type d’adhésif Scratch
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Etiquetado de cables y alambres
À utiliser avec (équipement) J7300
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1
Épaisseur (impériale) 0,016 in
Épaisseur (métrique) 0.406 mm
Dimensions (L x l) 22,86 m x 25,40 mm
Longueur (impériale) 22.86 m
Longueur (métrique) 22.86 m
Largeur (impériale) 25.40 mm
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Alternate Part Number JC-1000-2414