Learn More
Brady™ Étiquettes continues en polyester BradyJet™
Code produit 16190501
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 ft x 1,125 in
100 ft x 2,25 po
100 ft x 4 po
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) unitSize
16190501 100 ft x 1,125 in 1 pièce
16110511 100 ft x 2,25 po 1 pièce
16150511 100 ft x 4 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16190501 Supplier Brady™ Supplier No. 150021
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les étiquettes continues en polyester Brady™ BradyJet™ pour une utilisation avec BradyJet™ J2000 sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
  • En polyester à usage général
  • Elles sont dotées d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
  • Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000.
Specifications
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et vannes, identification de sécurité et de conformité, étiquetage visuel des lieux de travail, marquage d'entrepôt, étiquetage de consignation/déconsignation, étiquettes SGH et produits chimiques, étiquettes de protection contre les arcs électriques
À utiliser avec (équipement) Imprimante BradyJet™ J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/sac
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (L x l) 100 ft x 1,125 in
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 1,125 in
Largeur (métrique) 28.58 mm
Diamètre (impériale) 1,88 in
Alternate Part Number J20C-1125-2569