Learn More
Brady™ Étiquettes continues en vinyle BradyJet™
Les étiquettes continues en vinyle Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
176.52€ - 384.00€
Spécification
| Revêtement | Aucun |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Jet d'encre |
| Type de produit | Étiquette |
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16100511
|
Brady™
150010 |
100 ft x 1,125 in |
211.00€ 176.52€ / 1 pièces Économisez 34.48€ 16% de réduction |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
16120511
|
Brady™
150014 |
100 ft x 2,25 in |
275.00€
1 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
16160511
|
Brady™
150017 |
100 ft x 4,0 in |
384.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Construit en vinyle à usage général
- Elles sont dotées d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
- Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
- Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
- La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
- Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000.
Spécification
| Aucun | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Imprimante BradyJet™ J2000 | |
| -40°C | |
| -40°C à +60°C | |
| 0.135 mm | |
| 30.48 m |
| Blanc | |
| Jet d'encre | |
| Marquage des tuyaux et vannes, identification de sécurité et de conformité, étiquetage visuel des lieux de travail, marquage d'entrepôt, étiquetage de consignation/déconsignation, étiquettes SGH et produits chimiques, étiquettes de protection contre les arcs électriques | |
| 1 | |
| -40°F à +140°F | |
| 0,0053 in | |
| 100 ft. | |
| 1.88 po de D.I. |