Learn More
Brady™ Étiquettes continues en vinyle BradyJet™
Les étiquettes continues en vinyle Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
Marque:  Brady™ 150010
Code produit. 16100511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    176.52€ / 1 pièces
    Économisez 34.48€
    16% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Construit en vinyle à usage général
  • Elles sont dotées d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
  • Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000.
Spécification
Spécification
Acrylique, Permanent
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette
Marquage des tuyaux et vannes, identification de sécurité et de conformité, étiquetage visuel des lieux de travail, marquage d'entrepôt, étiquetage de consignation/déconsignation, étiquettes SGH et produits chimiques, étiquettes de protection contre les arcs électriques
1
1 ruban adhésif/sac
-40°C à +60°C
0.135 mm
100 ft.
1,125 in
1.88 po de D.I.
Aucun
Mat
Vinyle
Jet d'encre
Non stérile
Imprimante BradyJet™ J2000
-40°C
-40°F à +140°F
0,0053 in
100 ft x 1,125 in
30.48 m
28.58 mm
J20C-1125-2595