Learn More
Brady™ Kit d’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 version UE avec suite SFID pour station de travail
Code produit 16150501
Change view
Click to view available options
:
Kit d’imprimante couleur J2000 pour l’UE ; capacité de couleur : multicolore ; vitesse d’impression : 63,5 mm/s ; technologie d’impression : jet d’encre ; résolution : 4 800 dpi ; poids (métrique) : 3,2 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16150501 Kit d’imprimante couleur J2000 pour l’UE ; capacité de couleur : multicolore ; vitesse d’impression : 63,5 mm/s ; technologie d’impression : jet d’encre ; résolution : 4 800 dpi ; poids (métrique) : 3,2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16150501 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 199968
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le kit d’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 vous permet d’imprimer en couleur et en haute résolution avec la suite SFID pour station de travail incluse.
L’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 de Brady™ version UE intégrant la suite SFID pour station de travail fonctionne parfaitement dans une multitude d’industries, du laboratoire à la sécurité et plus encore.
  • Sa conception compacte lui permet de s’adapter aux espaces restreints
  • La solution jet d’encre à la demande et à volume moyen crée des étiquettes couleur de qualité photo en un seul passage
  • Plus d’options de couleurs que vous n’en aurez jamais besoin : jusqu’à 16 millions
  • Identification personnalisée sans le coût élevé d’une impression externalisée
  • Installation sans stress : contactez notre équipe d’assistance technique Brady™ pour programmer un rendez-vous téléphonique gratuit
Spécification
Print Technology Jet d’encre
Largeur (impériale) 10,4 in
Largeur (métrique) 264 mm
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 180 mm
Profondeur (impériale) 15,3 in
Profondeur (métrique) 389 mm
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur multicolore
Comprend Imprimante J2000, cordon d’alimentation UE avec adaptateur secteur, câble USB, guide de démarrage rapide, cartouche d’encre, rouleau de matériau pour l’alignement des têtes d’impression, clé USB avec pilotes et manuels, suite SFID pour station de travail Brady™
Langues Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Français, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Espagnol
Modèle J2000
Vitesse d’impression 63,5 mm/s
Résolution 4800 dpi
Types de connecteurs USB
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Plage de températures (métrique) 15°C à 32°C
Poids (impériale) 7 lb
Poids (métrique) 3,2 kg
À utiliser avec (application) étiquetage des codes-barres et des appareils électriques, identification des dangers, étiquetage de laboratoire
Garantie 1 an
Tension 110/240 V