Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène BradyJet™ J2000
Code produit 17170391
Change view
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1 x 3 in
100 ft x 1,125 in
3,35 x 2,17 po
4,33 x 2,95 in
6,1 x 4,13 in
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
1000 pièces
200 pièces
270 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) unitSize
17170391 1 x 3 in 1000 pièces
16394878 3,35 x 2,17 po 1 rouleau
17130391 4,33 x 2,95 in 270 pièces
17160391 6,1 x 4,13 in 200 pièces
17140391 100 ft x 1,125 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17170391 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150545
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes résistant aux produits chimiques et à basse température, idéales pour l’identification couleur et les applications de codes-barres
  • Ce matériau en polypropylène B-7425J est idéal pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
  • Parfait pour l’identification en laboratoire où les étiquettes peuvent entrer en contact avec des produits chimiques difficiles
  • Température de service de -80 à 70°C (-112 à 158°F)
  • Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Type d’adhésif Acrylique, Permanent
    Revêtement Aucun
    Couleur Blanc
    Finition Mat
    Format Pointe de découpe
    Matériau Polypropylène
    Côtés imprimables Impression unilatérale
    Print Technology Jet d'encre
    Type de produit Étiquette
    Stérilité Non stérile
    À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres, étiquetage pour températures basses, étiquetage des composants et équipements, identification et communication des dangers, étiquetage de laboratoire
    À utiliser avec (équipement) BradyJet™ J2000
    Étiquettes par rangée 1
    Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
    Nb par paquet 1000 étiquettes/sac
    Quantité 1000 / boîte
    Forme Rectangle
    Dimensions (impériale) 1 x 3 in
    Plage de températures (impériale) -112°F à +158°F
    Plage de températures (métrique) -80°C à +70°C
    Épaisseur (impériale) 0,005 in
    Épaisseur (métrique) 0.127 mm
    Dimensions (L x l) 25.40 x 76.2 mm
    Longueur (impériale) 1 in
    Largeur (impériale) 3,2 in
    Largeur (métrique) 76.20 mm
    Hauteur (impériale) 1 in
    Hauteur (métrique) 25.40 mm
    Alternate Part Number J20-18-7425J