Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle à jet d’encre repositionnables BradyJet™ J2000
Code produit 17100451
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 ft x 1,125 in
100 ft x 2,25 in
100 ft x 4 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17100451 100 ft x 1,125 in 1 pièce
17110451 100 ft x 2,25 in 1 pièce
17120451 100 ft x 4 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17100451 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adhésif agressif spécial sur ce matériau à jet d’encre repositionnable reste en place lorsque vous en avez besoin, mais se retire proprement sans laisser de résidus adhésifs, ce qui le rend idéal pour les applications 5S et de stock.
  • Matériau durable et flexible le rendant idéal pour les surfaces où l’identification est fréquemment modifiée
  • Température de service de -40 à 60°C (-40 à 140°F)
Spécification
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage temporaire
À utiliser avec (équipement) BradyJet™ J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/sac
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 0.254 mm
Dimensions (L x l) 100 ft x 1,125 in
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 1,125 in
Largeur (métrique) 28.58 mm
Alternate Part Number J20C-1125-2581