Learn More
Brady™ Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
Code produit 17479242
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17479242 Bleu, gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17479242 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 310444
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This industry inkjet workhorse creates up to 5,000 impactful full-color labels per day up to 203.20 mm wide on continuous or die-cut material.
Cette imprimante à jet d'encre industrielle performante peut créer jusqu'à 5 000 étiquettes couleur efficaces par jour sur des consommables continus ou prédécoupés allant jusqu'à 203,20 mm de large Idéale pour un large éventail d'applications de sécurité, notamment Lean/5S, la condamnation/consignation, les instructions, l'étiquetage de produits chimiques pour la manutention, le stockage ou le transport, ainsi que les environnements de laboratoire Offre les options couleur nécessaires pour créer des étiquettes conformes aux normes ANSI, SGH, ISO, BS5609 et relatives aux arcs électriques Stockez uniquement les consommables blancs nécessaires et imprimez uniquement les étiquettes couleur de qualité photo dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin Imprimez facilement des PDF ou à partir de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé Inclut la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation dans votre solution qui facilite encore plus la création d'étiquettes.
Spécification
Type de produit Printer
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage LED
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastic
Print Technology Inkjet
Longueur (impériale) 9.1 in.
Largeur (impériale) 17.25 in.
Longueur (métrique) 231.14 mm
Largeur (métrique) 438.15 mm
Profondeur (impériale) 17.25 in.
Profondeur (métrique) 438.15 mm
Capacité de couleur Full Color
Description US Plug Type
Comprend 1 x BradyJet J4000 Printer, 1 x Power Cord, 1 x CMY Ink Cartridge with built-in Printhead, 1 x Pack of 2 Ink Cartridge storage caps, 1 x Media starter roll 101.60 mm wide B-2595 Vinyl, 1 x USB cord, 1 x USB Flash Drive with product information, 1 x Brady WorkStation LAB Suite
Modèle J4000
Vitesse d’impression 114.30 mm/s
Résolution 4800 dpi
Types de connecteurs USB, Ethernet
Poids (impériale) 36 lb.
Poids (métrique) 16 kg
Certifications/Conformité CE, C-UL US, FCC Class A, RoHS directive 2011/65/EU, UL Listed for US
À utiliser avec (application) Barcode labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Hazard communication identification, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
Quantité Each
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation AC Adapter
Tension 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number J4000-US-BWSLABS