Learn More
Brady™ BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J4000
Code produit 30242824
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu, gris
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30242824 Bleu, gris 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242824 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322923
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette imprimante à jet d'encre industrielle produit jusqu'à 5 000 étiquettes en couleur par jour, d'une largeur maximale de 203,20 mm, sur support continu ou prédécoupé.
  • Idéal pour une grande variété d'applications en matière de sécurité, notamment Lean/5S, le cadenassage/étiquetage, l'étiquetage des produits chimiques (instructions ou sécurité) pour leur manipulation, leur stockage ou leur transport, ainsi que les environnements de laboratoire.
  • Contient les options de couleur dont vous avez besoin pour créer ANSI , SGH, ISO Étiquettes conformes à la norme BS5609 et à la protection contre les arcs électriques
  • Optimisez votre stockage en n'ayant besoin que de matériel en marque blanche et imprimez uniquement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, en couleur et de qualité photo à chaque fois.
  • Imprimez facilement des PDF ou des fichiers provenant de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé.
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite bureautique de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage LED (Voyant LED)
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Jet d'encre
Longueur (impériale) 17 in
Largeur (impériale) 17 in
Longueur (métrique) 431.80 mm
Largeur (métrique) 431.80 mm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 228.60 mm
Dimensions (L x l) 431.8 x 431.8 x 228.6 mm
Capacité de couleur Version en couleur
Modèle J4000-EU-BWS
Vitesse d’impression 114,30 mm/seg.
Résolution 4800 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs USB, Ethernet
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Poids (impériale) 36 lb.
Poids (métrique) 16 kg
Certifications/Conformité CE, CUL, FCC classe A, RoHS
Garantie 1 an
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 100/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number J4000-EU-BWS
Type de bouchon UE