Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire BradyJet™ avec étiquette secondaire
Code produit 16140481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1 in
Quantité:
1500/rouleau
2000/rouleau
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité unitSize
16140481 0,375 x 1 in 1500/rouleau 1 pièce
16150481 0,5 x 1 in 1500/rouleau 1 pièce
16160491 0,5 x 1,5 in 1500/rouleau 1 pièce
16110481 0,375 x 1 in 2000/rouleau 1 pièce
16190491 0,75 x 1 in 2000/rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16140481 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150023
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes de laboratoire Brady™ BradyJet™ avec étiquette secondaire sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
  • Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
  • Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
  • Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spécification
Type de produit Étiquette
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BradyJet J2000
Matériau Polypropylène
Diamètre (impériale) 1.88 po de D.I.
Dimensions (L x l) 0,375 x 1 in
Type d’adhésif Acrylique
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Finition Mat
Format Rouler
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C à +70°C
À utiliser avec (application) Identification pour les laboratoires / soins de santé
Quantité 1500/rouleau
Alternate Part Number J20-249-7425J