Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire BradyJet™ avec étiquette secondaire
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polypropylène |
| Print Technology | Ink Jet |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification pour les laboratoires / soins de santé |
| Afficher plus |