Learn More
Descripción
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polypropylène |
| Print Technology | Ink Jet |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification pour les laboratoires / soins de santé |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?