Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle de laboratoire BradyJet
Étiquettes en vinyle à usage général et intérieur avec couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
Marque:  Brady™ 150546
Code produit. 17180391
  • 359.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 29-12-2026
Description
  • Le vinyle à usage général et intérieur B-2595 de Brady est doté d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
  • Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
  • Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
  • La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
  • Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000
  • 1 000 par rouleau
  • Spécification
    Spécification
    Acrylique, Permanent
    Blanc
    Pointe de découpe
    Imprimable face unique
    Étiquette
    Étiquetage électrique, identification des installations, identification générale, identification des dangers, étiquetage Lean et 5S, consignation/déconsignation, marquage des tuyauteries et vannes, identification de sécurité, marquage d'entrepôt
    L’étiquette secondaire n’est pas incluse
    -40°C
    1000 / boîte
    1 x 3 in
    -40°C à +60°C
    0.135 mm
    1 in
    76.20 mm
    25.40 mm
    Aucun
    Mat
    Vinyle
    Jet d'encre
    Non stérile
    BradyJet™ J2000
    1
    1000 étiquettes/sac
    Rectangle
    -40°F à +140°F
    0,0054 in
    25.40 x 76.2 mm
    3,2 in
    1 in
    J20-18-2595