Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène BradyJet™
Code produit 16100481
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,25 x 0,825 in
0,25 x 2 in
0,5 x 2 in
0,6 x 1,3 in
1 x 0,5 in
1 x 1 in
1,5 x 0,75 in
1,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
1 x 2 in
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
16100481 0,25 x 2 in 1 pièce
16190481 1,75 x 1,5 in 1 pièce
16130481 1 x 1,5 in 1 pièce
16180481 0,25 x 0,825 in 1 pièce
16170481 0,6 x 1,3 in 1 pièce
16120481 1 x 1 in 1 pièce
16190471 1 x 2 in 1 pièce
16180471 1,5 x 0,75 in 1 pièce
16170491 0,5 x 2 in 1 pièce
16180491 1 x 0,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16100481 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 150011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les étiquettes en polypropylène Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
  • Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
  • Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
  • Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spezifikation
Type de produit Étiquette
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BradyJet J2000
Matériau Polypropylène
Hauteur (impériale) 0,375 in
Diamètre (impériale) 1.88 po de D.I.
Dimensions (L x l) 0,25 x 2 in
Type d’adhésif Acrylique
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Finition Mat
Format Rouler
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C à +70°C
À utiliser avec (application) Identification pour les laboratoires / soins de santé
Quantité 2000/rouleau
Alternate Part Number J20-151-7425J
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.