Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène BradyJet™
Description
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Specifications
Specifications
| Type de produit | Étiquette |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | BradyJet J2000 |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) | 1.88 po de D.I. |
| Dimensions (L x l) | 1 x 0,5 in |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition | Mat |
| Show More |