Learn More
MedChemExpress Bradykinin (1-6)
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.95% |
| CAS | 23815-88-5 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 659.73 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (151.58 mM∣Need ultrasonic) |