Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - Version UK/EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
Description
- L’imprimante d’étiquettes industrielles BradyPrinter i5100 offre un mélange parfait de performances & d’intelligence
- Cette imprimante de paillasse peut imprimer plus de 1 200 étiquettes en rouleau sur 70 matériaux différents ainsi que des étiquettes et matériaux d’étiquetage personnalisés
- Les applications incluent une vaste gamme d’étiquettes de produits couramment utilisées et spécialisées, des étiquettes pour composants électroniques et cartes de circuit imprimé, des étiquettes de logistique et de suivi de biens, des étiquettes d’identification de câbles & de composants ainsi que des étiquettes pour échantillons de laboratoire.
- L’imprimante d’étiquettes est fournie avec la suite logicielle d’identification en laboratoire Brady Workstation qui vous permet de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles
- Cette suite combine des applications logicielles fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d’identification en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 240,00 mm |
| Hauteur (métrique) | 317,00 mm |
| Profondeur (métrique) | 435,00 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 435,00 x 240,00 x 317,00 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Description | Avec la suite Brady Workstation LAB |
| Comprend | Cordon d’alimentation, câble USB, CD du produit contenant le pilote, manuel d’utilisation en plusieurs langues, manuel de configuration/paramètres en anglais et manuel d’utilisation imprimé en anglais, support de rouleau compatible RFID, fuseau de réception de ruban et suite d’identification en laboratoire pour station de travail Brady |
| Vitesse d’impression | 300,00 mm/s |
| Afficher plus |