Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i5300
Code produit 30242812 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante
Kit d’impression
Types de connecteurs:
Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB
Câblé, Ethernet, USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Types de connecteurs Alternate Part Number Conditionnement
30242812 Imprimante Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB i5300-600-EU-BWS 1 kit
30242843 Kit d’impression Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB i5300-C-EU-BWS 1 kit
30242842 Kit d’impression Câblé, Ethernet, USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi i5300-C-EU-WF-BWS 1 kit
30242818 Imprimante Câblé, Ethernet, USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi i5300-600WF-EU-BWS 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242812 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00€
    2045.00€ / 1 kits
    Économisez 340.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d'une impression de précision rapide et efficace pour l'étiquetage de volumes et de produits très variés.
  • 300 ppp : imprime les petits caractères avec précision
  • Ne nécessite aucun étalonnage ni aucun réglage de la température et de la vitesse.
  • Changements de matériaux en 20 secondes, largeurs d'étiquettes de 5,08 mm à 101,6 mm
  • Met en pause, reprend et stocke les travaux d'impression sur l'imprimante dans une file d'attente ajustable avec protection contre l'écrasement.
  • Écran tactile couleur de 178 mm et découpeuse automatique intégrée
  • Construction robuste avec un cadre entièrement métallique
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
  • Intuitive et simple d’emploi
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique direct, transfert thermique
Longueur (impériale) 15,8 in
Largeur (impériale) 11,2 in
Longueur (métrique) 401.32 mm
Largeur (métrique) 284.48 mm
Hauteur (impériale) 11 in
Hauteur (métrique) 279.40 mm
Dimensions (L x l) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 177.80 mm
Comprend Brady Suite de estaciones de trabajo
Langues Français, Espagnol, Allemand, Français, Néerlandais
Mémoire 512 Mo de RAM, 195 Mo de mémoire flash IFFS
Modèle i5300-600-EU-BWS
Vitesse d’impression 254.00 mm/s
Résolution 600 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs Câble, Ethernet, USB 2.0, hôte USB
Système d’exploitation Windows™ 11 Windows™ 10, Windows™ 7 Windows™ 8 Windows™ Servier 2012, Windows™ Servier 2012 R2, Windows™ Servier 2016
Poids (impériale) 33 lb.
Poids (métrique) 15.0 kg
Certifications/Conformité CE, EAC, UKCA, cULus (États-Unis/France), FCC
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 100/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number i5300-600-EU-BWS
Type de prise UE