Learn More
Brady™ Imprimante Brady i7100
Code produit p-200102303 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution:
300 dpi
600 dpi
Alternate Part Number:
i7100-300-EU-BWS
i7100-600-EU-BWS
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Résolution Alternate Part Number Conditionnement
30242840 300 dpi i7100-300-EU-BWS 1 kit
30242820 600 dpi i7100-600-EU-BWS 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242840 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322870
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'imprimante de table industrielle à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour une impression fiable, précise et à haut volume sur des manchons, des étiquettes, des rubans adhésifs, des marqueurs de câbles et bien plus encore.
  • Imprimez en toute confiance sur une vaste gamme de supports, y compris les matériaux difficiles à imprimer.
  • La configuration de décollement détache automatiquement les étiquettes de leur support.
  • Impression ultra-nette sur des étiquettes de seulement 4 mm avec une grande précision
  • Conçu pour imprimer des milliers d'étiquettes par jour, quotidiennement.
  • Interface tactile conviviale pour régler rapidement et facilement les paramètres de l'imprimante
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran numérique LCD en couleur
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique direct, transfert thermique
Longueur (impériale) 18,1 in
Largeur (impériale) 9,9 in
Longueur (métrique) 459.74 mm
Largeur (métrique) 251.46 mm
Hauteur (impériale) 11,4 in
Hauteur (métrique) 289.56 mm
Dimensions (L x l) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 50.80 x 91.44 mm
Comprend Brady Suite de estaciones de trabajo
Langues Français, Espagnol, Allemand, Français, Néerlandais
Mémoire 256 MB de RAM, 50 MB de Flash IFFS, tarjeta SD de hasta 512 GB
Modèle i7100-300-EU-BWS
Vitesse d’impression 150,00 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs Ethernet, I/O conexión, Bluetooth (opcional), Wi-Fi (opcional), serie, USB
Système d’exploitation Windows™ 7 Windows™ 8 Windows™ 10, Windows™ Servier 2012, Windows™ Servier 2012 R2, Windows™ Servier 2016
Poids (impériale) 22.05 lb.
Poids (métrique) 10 kg
Certifications/Conformité CE, FCC classe A, FCC classe CB, CCC, UL
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 100/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number i7100-300-EU-BWS
Type de prise UE