Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 – UE avec fonction de prédécollement et applicateur d’étiquettes pour tubes de flacons
Code produit 17167021 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution:
300 dpi
600 dpi
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Résolution Conditionnement
17167021 600 dpi 1 kit
17157021 300 dpi 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17167021 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 307653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6185.00€
    5292.00€ / 1 kits
    Économisez 893.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
  • Cette imprimante est fournie avec une version gratuite de la suite logicielle de conception de base Brady Workstation, qui vous permet de commencer à concevoir des étiquettes professionnelles sans attendre.
Spécification
Type d’affichage Écran tactile couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (métrique) 252,00 mm
Hauteur (métrique) 288,00 mm
Profondeur (métrique) 520,00 mm
Dimensions (L x l x H) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Module Peel and Present préinstallé. Elle est livrée avec un applicateur d'étiquettes en flacon, un cordon d'alimentation européen, une station de travail Brady Basic Suite, 2 mandrins de ruban vides, un câble USB, un CD contenant le pilote, le manuel d'utilisation en langues, le manuel de configuration/réglages en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais.
Vitesse d’impression 150,00 mm/s
Résolution 600 dpi
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Alternate Part Number I7100-600-P-EU-VLA