Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 avec fonction de décollement et applicateur d'étiquettes pour flacons avec suite BWS
Code produit 17107031 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Résolution:
300 dpi
600 dpi
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Résolution Conditionnement
17107031 600 dpi 1 kit
17197021 300 dpi 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17107031 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 307659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.00€
    5442.00€ / 1 kits
    Économisez 688.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
  • L'imprimante est fournie avec Brady Suite logicielle pour poste de travail vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
  • Cette suite combine des applications logicielles fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d’identification en laboratoire.
Spécification
Type de produit Imprimante
Type d’affichage Écran tactile couleur
À utiliser avec (équipement) Imprimantes de la série THT
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 9,92 in
Largeur (métrique) 252,00 mm
Hauteur (impériale) 11,34 in
Hauteur (métrique) 288,00 mm
Profondeur (impériale) 20,47 in
Profondeur (métrique) 520,00 mm
Dimensions (L x l x H) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacité de couleur Monocolore
Comprend Applicateur d'étiquettes pour flacons ; cordon d'alimentation ; 2 noyaux de ruban vides ; USB câble; CD contenant le pilote, le manuel d'utilisation et le manuel de configuration/paramètres ; manuel d'utilisation imprimé ; Brady Suites logicielles pour postes de travail.
Langues Arabe, Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Lituanien, Macédonien, Norvégien, Persan, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Serbe, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 256 Mo de RAM, 50 Mo de mémoire flash IFFS, carte SD jusqu'à 512 Go
Vitesse d’impression 150,00 mm/sec.
Résolution 600 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Types de connecteurs Ethernet ; Connexion E/S ; Bluetooth (en option) ; Wi-Fi (en option) ; Série ; USB
Système d’exploitation Windows 7 ; Windows 8 ; Windows 10 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016
Poids (impériale) 26.46 lb.
Poids (métrique) 12 kg
Certifications/Conformité CE ; FCC classe A ; FCC classe CB ; CCC ; UL
À utiliser avec (application) Marquage
Quantité 1 de chaque
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110 V
Alternate Part Number I7100600P-EUBWSVLA
Type de prise UE