Learn More
Brady™ Imprimante BradyPrinter i7100 - Version EU avec fonction de prédécollement, applicateur d’étiquettes pour tubes et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
Code produit. p-7214272
Click to view available options
Résolution:
300 dpi
600 dpi
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17197021
Marque: Brady™ 307658
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • L’imprimante industrielle de paillasse à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d’un volume d’impression élevé et fiable.
  • Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons, qui imprime et applique des étiquettes sur les tubes de flacons en moins de 2 secondes.
  • L’imprimante d’étiquettes est fournie avec la suite logicielle d’identification de laboratoire Brady Workstation qui vous permet de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
  • Cette suite combine des applications logicielles fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d’identification en laboratoire.
Spécification
Type de produit Printer
Type d’affichage Écran tactile couleur
À utiliser avec (équipement) THT Series Printers
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 9.92 in.
Largeur (métrique) 252,00 mm
Hauteur (impériale) 11.34 in.
Hauteur (métrique) 288,00 mm
Profondeur (impériale) 20.47 in.
Profondeur (métrique) 520,00 mm
Dimensions (L x l x H) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Un applicateur d'étiquettes pour flacons, un cordon d'alimentation secteur, 2 mandrins de ruban vides, un câble USB, un CD contenant le pilote, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/réglages en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais et la suite d'identification de laboratoire Brady Workstation.
Langues Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD card up to 512 GB
Vitesse d’impression 150,00 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Types de connecteurs Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Système d’exploitation Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Poids (impériale) 26.46 lb.
Poids (métrique) 12 kg
Certifications/Conformité CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
À utiliser avec (application) Labeling
Quantité 1 Ea.
Garantie 2 Years
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110 V
Alternate Part Number I7100300P-EUBWSVLA
Type de bouchon EU