Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation BRAF
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à 4°C dans l’obscurité |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Expression | homologue B1 d’oncogène viral de sarcome murin v-raf |
| Alias de gène | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Symbole de gène(s) | BRAF |
| Identification génétique (Entrez) | 673 |
| Type de produit | ADN/ARN |
| Quantité | 100 μl |
| Forme | Liquide |