Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation BRAF
Code produit 16073505
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16073505 200 μl 200µL
16063505 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16073505 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FS0060.200uL
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Contenu et stockage Stocker à 4°C dans l’obscurité
Format Tube
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Expression homologue B1 d’oncogène viral de sarcome murin v-raf
Alias de gène B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1
Symbole de gène(s) BRAF
Identification génétique (Entrez) 673
Type de produit ADN/ARN
Quantité 200 μl
Forme Liquide