Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes stériles en polypropylène à très faible rétention
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Idéales pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que TRITON™ X-100
- Aucun additif lixiviable et aucune siliconisation de la surface
- Grande résistance aux produits chimiques, idéales pour travailler avec des solvants
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C sans endommager les propriétés des matériaux
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 200 mu;l |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Rétention ultra faible |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |