Description
- BRAND™ Les cuvettes jetables transparentes à quatre faces de qualité supérieure sont conçues pour des applications de fluorescence optimales.
- Fabriqué en plastique UV exclusif
- Optimal pour les analyses dans la gamme de 230 à 800 nm, offrant une autofluorescence pratiquement nulle pour un excellent rapport signal/bruit
- Dotées d'un trajet optique de 10 mm, ces cuvettes sont conçues pour s'adapter à la plupart des fluorimètres.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Cuve de fluorimétrie |
| Description | Cuve à quatre faces transparentes pour la fluorimétrie. Plastique anti-UV exclusif, boîte de 500 |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Capacité (métrique) | 2,5 à 4,5 ml |
| Matériau | Plastique UV de propriété exclusive |
| Longueur (métrique) | 12,5mm |
| Comprend | Cuvette uniquement |
| Quantité | 500 |
| Show More |