Description
- Surface hydrophile avec groupes carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- Lie facilement les composants sériques pour l’adhérence indirecte des cellules
- Stérilisé par irradiation B à ISO 11137 et AAMI lignes directrices pour un SAL de 10 -6
- Satisfaire aux exigences de la Ph. Eur. et de la USP 29
- BIO-CERT™ QUALITÉ DES CULTURES CELLULAIRES signifie : exempt de pyrogènes, d'endotoxines, d'ADN humain, de RNase et de DNase
- Les endotoxines sont < 0,01 UE/mL
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Informations sur la commande
Boîtes de 50 plaques emballées individuellement avec couvercles
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Groupes carboxyle et hydroxyle |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque à 96 puits |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) des puits | 360 μl |
| Afficher plus |