Learn More
BRAND™ BRANDassiettescellGrade™ Microplaques PS à 96 puits
Product Code. 10307203 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanche, fond transparent, Fond transparent
Noir
Noir, fond transparent, Fond transparent
Transparent
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Unit Size:
5 pièces
50 pièces
Conditionnement:
1/boîte ; 50/carton
5 / boîte
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Type de puits Unit Size Conditionnement
10307203 Transparent Fond rond (puits en U) 50 pièces -
10532094 Noir, fond transparent, Fond transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces 1/boîte ; 50/carton
15654017 Noir, fond transparent, Fond transparent Fond plat (puits en F) 5 pièces 5 / boîte
10002793 Transparent Fond conique (puits en V) 50 pièces -
10367243 Transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces -
10617713 Blanc Fond plat (puits en F) 50 pièces -
10554584 Noir Fond plat (puits en F) - -
10216523 Blanche, fond transparent, Fond transparent Fond plat (puits en F) 50 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10307203 Supplier BRAND™ Supplier No. 781960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    151.60€ / 50 pièces
    Économisez 14.40€
    8% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Microplaques stériles à 96 puits avec traitement™ de surface cellGrade pour une croissance optimale. Idéal pour la culture de cellules adhérentes grâce à une surface PS hydrophile présentant des groupes carboxyle et hydroxyle accessibles. Améliore la liaison des composants sériques pour une adhésion cellulaire indirecte efficace.
  • Surface hydrophile avec groupes carboxyle et hydroxyle librement accessibles
  • Lie facilement les composants sériques pour l’adhérence indirecte des cellules
  • Stérilisé par irradiation B à ISO 11137 et AAMI lignes directrices pour un SAL de 10 -6
  • Satisfaire aux exigences de la Ph. Eur. et de la USP 29
  • BIO-CERT™ QUALITÉ DES CULTURES CELLULAIRES signifie : exempt de pyrogènes, d'endotoxines, d'ADN humain, de RNase et de DNase
  • Les endotoxines sont < 0,01 UE/mL
  • Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Order Info
Boîtes de 50 plaques emballées individuellement avec couvercles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Groupes carboxyle et hydroxyle
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque à 96 puits
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 330 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface cellGrade
Volume total (métrique) du puits 330 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
À utiliser avec (application) Culture de lignées cellulaires adhérentes
Nb par paquet 50/Pk.