Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée par cellGrade Plus, BRANDplates cellGrade™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Surface hydrophile avec groupes amino, carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- La composition semblable en protéines permet l’adhérence cellulaire directe
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Conditionnement | 5/Bte |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Microplaque à 96 puits Plus |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | cellGrade Plus |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes |
| Afficher plus |