Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates lipoGrade™
Code produit 10772884 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits Conditionnement
10772884 Transparent Fond plat (puits en F) 100 pièces
10752884 Transparent Fond rond (puits en U) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772884 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781842
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Plaque d’immunodosage optimisée pour l’immobilisation de molécules hydrophobes
  • Liaison élevée pour les molécules avec des régions essentiellement hydrophobes telles que les lipoprotéines ou les peptides
  • PS, Non stérile
  • Gaufrage alphanumérique bleu sur plaques solides transparentes, blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Pour les dosages en phase solide avec des molécules hydrophobes et en phase liquide avec des molécules hydrophiles, respectivement
  • Alternative à immunoGrade™ surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité ANSI, SLAS
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison élevée
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de microtitration à 96 puits
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface lipoGrade
Type de puits Fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Phase solide avec molécules hydrophobes et phase liquide avec molécules hydrophiles
Quantité 100/boîte