Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts à paroi lisse BRANDplates
Code produit 15640647 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Description de l’article:
Membrane en PC
Membrane en PET
Conditionnement:
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Description de l’article unitSize
15640647 0,4 μm Membrane en PC 12 pièces
15680647 1,0 μm Membrane en PC 12 pièces
15600657 3,0 μm Membrane en PC 12 pièces
15620657 8,0 μm Membrane en PC 12 pièces
15660647 0,4 μm Membrane en PET 12 pièces
15690647 1,0 μm Membrane en PET 12 pièces
15610657 3,0 μm Membrane en PET 12 pièces
15630657 8,0 μm Membrane en PET 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15640647 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible avec deux membranes PC ou PET
  • Stérile
  • Paroi lisse
  • Surface cellGrade™ plus
  • Matériau de la membrane : Matériau en PC ou PET pour différentes exigences optiques et visibilité cellulaire
  • 9 mm
  • Plusieurs tailles de pores de membrane : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Applications : Études de sécrétion, études de co-culture, études de migration, essais chimiotactiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Porosité 0,4 μm
    Type Bande d'insertion à parois lisses
    Description de l’article Membrane en PC
    À utiliser avec (équipement) BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits
    Quantité 12/boîte
    Traitement de surface cellGrade plus