Learn More
Brand™ Bouchon en caoutchouc naturel
Code produit 12090912 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12090912 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12090912 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 124700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    100.00€ / 100 pièces
    Économisez 45.00€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Aide à la récupération des liquides/milieux et au pipetage des pipettes Pasteur et des flacons compte-gouttes. Le bouchon en caoutchouc naturel BRAND™ s’adapte à une variété de pipettes et offre un compte-gouttes plus précis.
Aide au pipetage pour pipettes Pasteur en verre et flacons compte-gouttes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Caoutchouc naturel
À utiliser avec (application) Pipettes Pasteur Gass et flacons compte-gouttes
Quantité 100/boîte
Type Bouchon
À utiliser avec (équipement) Pipette Pasteur