Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée par immunoGrade, BRANDplates
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Capacité de liaison élevée
- Optimisé pour l’immobilisation des IgG
- Offre la capacité de liaison la plus élevée pour les molécules avec des régions hydrophiles et hydrophobes mixtes
- La surface de choix pour la majorité des ELISA standard
- Convient aux immunoessais en phase solide
- Comparable aux plaques à capacité de liaison élevée des autres fabricants
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
- Non stérile
Spécification
Spécification
| Couvercle | Sans couvercle |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | immunoGrade |
| Volume total (métrique) du puits | 330 μl |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Exempt de DNase | Oui |
| Exempt de RNase | Oui |
| Afficher plus |